Learn More
Bromuro de alilo (estabilizado con óxido de propileno), TRC
Código de producto. 30134028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134028 10 g 10 g
30133912 50 g 50 g
30011802 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134028 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA54965510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-95-6
Fórmula molecular C3 H5 Br
Peso molecular (g/mol) 120.98
Sinónimo 3-Bromo-1-propene, 1-Bromo-2-propene, 2-Propenyl Bromide, 3-Bromo-1-propene, 3-Bromopropene, 3-Bromopropylene, Allyl Bromide, NSC 7596
Nombre IUPAC 3-bromoprop-1-eno
SMILES BrCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl Bromide
Nombres de analitos o componentes Allyl Bromide
Notas de grado de pureza GC
Condiciones de envío Azul hielo
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Tipo de solución Sin diluir
Industry Type Sector farmacéutico
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.9575
Porcentaje de pureza >95%