Learn More
Bromuro de alilo, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10706131 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Recipiente de metal
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 litros
2,5 LT
250 ML
5 litros
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10706131 250 ml Frasco de vidrio 250 ML
10448240 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10528470 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
10538470 5 L Recipiente de metal 5 litros
10609283 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10706131 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102902500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.70€
    33.65€ / 250 ml
    Ahorro 5.05€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 106-95-6 | C3H5Br | 120.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-95-6 , 75-56-9
Fórmula molecular C3H5Br
Peso molecular (g/mol) 120.98
Número MDL MFCD00000244
Clave InChI BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromuro de alilo, 3-bromopropeno, 1-propeno, 3-bromo, 3-bromopropileno, 3-bromo-1-propeno, bromalileno, bromuro de 2-propenil, 1-bromo-2-propeno, propeno, 3-bromo, allylbromide
PubChem CID 7841
Nombre IUPAC 3-bromoprop-1-eno
SMILES C=CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material bromuro de alilo
Nombre de nota Estabilizado
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -119.0 °C
Color Incolora
Densidad 1.3900 g/ml
Punto de ebullición De 70.0 °C a 71.0 °C
Temperatura de inflamación −1 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Olor El líquido tiene un olor fuerte
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH2Br
Índice de refracción De 1.4680 a 1.4700
Cantidad 250 ml
Beilstein 01,201
Fieser 13,219
Índice Merck 15,279
Gravedad específica 1.39
Información de solubilidad Solubilidad en agua: insoluble. Otras solubilidades: miscible con alcohol, cloroformo, éter, carbontetracloruro y disulfuro de carbono
Estabilizante óxido de propileno de 300 ppm
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.98
Porcentaje de pureza 99 %
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyl bromide, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl bromide, Propylene oxide