Learn More
Bromuro de alilo, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10609283 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Recipiente de metal
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 litros
2,5 LT
250 ML
5 litros
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10609283 10 L Tambor de plástico 10 litros
10706131 250 ml Frasco de vidrio 250 ML
10448240 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10528470 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
10538470 5 L Recipiente de metal 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10609283 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102900100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 106-95-6 | C3H5Br | 120.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-95-6 , 75-56-9
Fórmula molecular C3H5Br
Peso molecular (g/mol) 120.98
Número MDL MFCD00000244
Clave InChI BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl bromide, 3-bromopropene, 1-propene, 3-bromo, 3-bromopropylene, 3-bromo-1-propene, bromallylene, 2-propenyl bromide, 1-bromo-2-propene, propene, 3-bromo, allylbromide
PubChem CID 7841
Nombre IUPAC 3-bromoprop-1-eno
SMILES C=CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl bromide
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -119.0°C
Color Incolora
Densidad 1.3900g/mL
Punto de ebullición 70.0°C to 71.0°C
Temperatura de inflamación −1°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Olor The liquid has a pungent odor
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal H2C=CHCH2Br
Índice de refracción 1.4680 to 1.4700
Cantidad 10 L
Beilstein 01,201
Fieser 13,219
Índice Merck 15,279
Gravedad específica 1.39
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol, chloroform, ether,, carbontetrachloride and carbon disulfide
Estabilizante 300ppm propylene oxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.98
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyl bromide, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl bromide, Propylene oxide
  • REA17-CMR1-Reservado exclusivamente a usuarios profesionales