Learn More
Bromuro de alilo, 99 %, estabilizado con 300-1000 ppm de óxido de propileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419333
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419333 1000 g 1000 g
11429333 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419333 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11766.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-95-6 | C3H5Br | 120.977 g/mol
Allyl bromide is used as an alkylating agent in the synthesis of pharmaceuticals, polymers, adhesives, perfumes, biochemicals and other allylic compounds. It is used as precursor for the preparation of allyliczinc bromide by reacting it with zinc. It is also used in the preparation of allylethers like allyl decyl ether, allyl benzyl ether and allyl geranyl ether. It is also used in the preparation of R enantiomer of allyl phenyl carbinol (APC) such as 1-phenyl-3-butene, which is a valuable intermediate for drugs and agro-chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de alilo se utiliza como agente alquilante en la síntesis de productos farmacéuticos, polímeros, adhesivos, perfumes, bioquímicos y otros compuestos alílicos. Se usa como precursor para la preparación de bromuro de cinc alílico al reaccionar con cinc. También se utiliza en la preparación de éteres de alilo, como el éter decílico de alilo, el éter bencílico de alilo y éter generílico de alilo. Además, participa en la preparación de enantiómero R de alil fenil carbinol (APC), como el 1-fenil-3-buteno, un valioso intermedio para fármacos y agroquímicos.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes, metales alcalinos, metales alcalinotérreos, amidas, aminas y metales en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-95-6
Fórmula molecular C3H5Br
Peso molecular (g/mol) 120.977
Número MDL MFCD00000244
Clave InChI BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl bromide, 3-bromopropene, 1-propene, 3-bromo, 3-bromopropylene, 3-bromo-1-propene, bromallylene, 2-propenyl bromide, 1-bromo-2-propene, propene, 3-bromo, allylbromide
PubChem CID 7841
Nombre IUPAC 3-bromoprop-1-eno
SMILES C=CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl bromide
Nombre de nota Stabilized with 300 to 1000ppm Propylene oxide
Punto de fusión -119°C
Densidad 1.398
Punto de ebullición 70°C to 71°C
Temperatura de inflamación −2°C (28°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Pungent
Fórmula lineal CH2=CHCH2Br
Índice de refracción 1.47
Cantidad 1000 g
Número UN UN1099
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,288
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.98
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl bromide, Propylene oxide