Learn More
Alcohol alílico, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401960
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401960 100 mL 100 ml
11670212 500 mL 500 ml
15413107 1 L 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11401960 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15026.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 107-18-6 | C3H6O | 58.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol alílico se utiliza ampliamente como precursor de muchos compuestos especializados como éter alilglicidílico, carbonato alil diglicidílico, metacrilato de alilo, materiales ignífugos, aceites de secado y plastificantes. Se utiliza como materia prima para la síntesis de glicerol, éteres glicidílicos, ésteres y aminas. Participa en la síntesis de una variedad de ésteres polimerizables como el dialil ftalato.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, óleos y metales alcalinos. Se polimeriza durante un almacenamiento prolongado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-18-6
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00002920
Clave InChI XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl alcohol, 2-propen-1-ol, vinylcarbinol, 2-propenyl alcohol, 3-hydroxypropene, 2-propenol, allylic alcohol, 1-propen-3-ol, vinyl carbinol, weed drench
PubChem CID 7858
ChEBI CHEBI:16605
Nombre IUPAC prop-2-en-1-ol
SMILES OCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl alcohol
Punto de fusión -129°C
Densidad 0.852
Punto de ebullición 95°C to 97°C
Temperatura de inflamación 22°C (71°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Olor Pungent
Fórmula lineal CH2=CHCH2OH
Índice de refracción 1.413
Cantidad 100 mL
Número UN UN1098
Beilstein 605307
Índice Merck 14,286
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Allyl alcohol