Learn More
Alcohol alílico 500 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311807 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311807 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010377ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl alcohol
CAS 107-18-6
Nombres de analitos o componentes Allyl alcohol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C3 H6 O
Concentración 500 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Propen-1-ol, Allyl alcohol (8CI), 1-Hydroxy-2-propene, 1-Propen-3-ol, 2-Propenol, 2-Propenyl alcohol, 3-Hydroxy-1-propene, 3-Hydroxypropene, Allylic alcohol, NSC 6526, Shell unkrauttod A, Vinylcarbinol
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
SMILES OCC=C
Nombre IUPAC prop-2-en-1-ol
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 58.08
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.0419 g/mol