Learn More
Acetato de alilo, TRC
Código de producto. 30309099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309099 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30309099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA54901550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl Acetate
CAS 591-87-7
Fórmula molecular C5H8O2
Cantidad 50 g
Sinónimo Acetic Acid 2-Propen-1-yl Ester, Acetic Acid 2-Propenyl Ester, Acetic Acid Allyl Ester, Allyl Alcohol Acetate, 2-Propen-1-ol Acetate, 3-Acetoxy-1-propene, 3-Acetoxypropene, NSC 7612
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3H,1,4H2,2H3
SMILES CC(=O)OCC=C
Nombre IUPAC acetato de prop-2-enilo
Peso molecular (g/mol) 100.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0524