Learn More
Acetato de alilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10499100 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10499100 500 mL 500 ML
10489100 100 mL 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10499100 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180655000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    86.65€ / 500 ml
    Ahorro 15.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 591-87-7 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-87-7
Número MDL MFCD00008721
Clave InChI FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl acetate, 3-acetoxypropene, acetic acid, 2-propenyl ester, 2-propenyl acetate, 2-propenyl ethanoate, 3-acetoxy-1-propene, allylacetate, acetic acid, allyl ester, 2-propenyl methanoate, unii-e4u5e5990i
PubChem CID 11584
Nombre IUPAC acetato de prop-2-enilo
SMILES CC(=O)OCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl acetate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -96.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 103.0°C to 104.0°C
Temperatura de inflamación 6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H8O2
Fórmula lineal CH3CO2CH2CH=CH2
Índice de refracción 1.4030 to 1.4050
Cantidad 500 mL
Beilstein 02, 136
Índice Merck 15, 276
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Peso molecular (g/mol) 100.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.