Learn More
Acetato de alilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394058 250 mL 250 ml
11304068 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041353.AK
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 591-87-7 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
Ally acetate is used in industrial intermediate. Used in synthesis of colophony and bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-87-7
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.117
Número MDL MFCD00008721
Clave InChI FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl acetate, 3-acetoxypropene, acetic acid, 2-propenyl ester, 2-propenyl acetate, 2-propenyl ethanoate, 3-acetoxy-1-propene, allylacetate, acetic acid, allyl ester, 2-propenyl methanoate, unii-e4u5e5990i
PubChem CID 11584
Nombre IUPAC acetato de prop-2-enilo
SMILES CC(=O)OCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl acetate
Punto de fusión 6°C
Densidad 0.928 g/mL
Punto de ebullición 103°C to 104°C
Índice de refracción 1.4042
Cantidad 250 mL
Número UN UN2333
Índice Merck 14,285
Información de solubilidad Soluble in ethanol. Miscible with ethanol and ether. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquida