Learn More
4-Aminopiperdina-1-carboxilato de alilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allyl 4-Aminopiperdine-1-carboxylate |
| CAS | 358969-71-8 |
| Fórmula molecular | C9 H16 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-amino-1-N-alloc-piperidine, 4-Amino-piperidine-1-carboxylic Acid Allyl Ester, 4-Amino-2-propen-1-yl Ester 1-Piperidinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16N2O2/c1-2-7-13-9(12)11-5-3-8(10)4-6-11/h2,8H,1,3-7,10H2 |
| SMILES | NC1CCN(CC1)C(=O)OCC=C |
| Nombre IUPAC | 4-aminopiperidina-1-carboxilato de prop-2-enilo |
| Peso molecular (g/mol) | 184.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.1212 |