Learn More
Alil 2-(acetilamino)-2-desoxi-4,6-O-(fenilmetileno)-alfa-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-(phenylmethylene)-a-D-gl |
| CAS | 63064-49-3 |
| Fórmula molecular | C18 H23 N O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23NO6/c1-3-9-22-18-14(19-11(2)20)15(21)16-13(24-18)10-23-17(25-16)12-7-5-4-6-8-12/h3-8,13-18,21H,1,9-10H2,2H3,(H,19,20)/t13-,14-,15-,16-,17?,18+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OCC=C)O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@@H]1O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-[(4aR,6S,7R,8R,8aS)-8-hidroxi-2-fenil-6-prop-2-enoxi-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxin-7-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 349.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 349.1525 |