Learn More
Éter alílico 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allyl 1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl Ether |
| CAS | 59158-81-5 |
| Fórmula molecular | C6H6F6O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6F6O/c1-2-3-13-6(11,12)4(7)5(8,9)10/h2,4H,1,3H2 |
| SMILES | FC(C(F)(F)F)C(F)(F)OCC=C |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-prop-2-enoxipropano |
| Peso molecular (g/mol) | 208.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0323 |