Learn More
Rojo Allura AC (grado técnico), TRC
Código de producto. 30317050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317050 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30317050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA54875025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allura Red AC (E 129)
CAS 25956-17-6
Fórmula molecular C18 H14 N2 O8 S2 . 2 Na
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo]-, disodium salt (9CI), 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-[(6-methoxy-4-sulfo-m-tolyl)azo]-, disodium salt (8CI), Allura Red 40, Allura Red AC, Allura red, C.I. 16035, C.I. Food Red 17, E 129, E 129 (dye), FD and C Red No. 40, FD&C Red No. 40, FDC Red 40, FDC Red 40 dye, Fancy Red, Food Red 17, Food Red No. 17, Food Red No. 40, Japan Food Red No. 40, Japan Red 40, Red 40, Red No. 40
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16N2O8S2.2Na/c1-10-7-14(16(28-2)9-17(10)30(25,26)27)19-20-18-13-5-4-12(29(22,23)24)8-11(13)3-6-15(18)21;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
SMILES [Na+].[Na+].COc1cc(c(C)cc1\N=N\c2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio;6-hidroxi-5-[(E)-(2-metoxi-5-metil-4-sulfonatofenil)diazenil]naftaleno-2-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 496.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.9987