Learn More
Acero aleado, acero al níquel, 36%, Invar 36, K93601, ARMI ∣MBH
Descripción
Acero aleado, acero al níquel, 36%, Invar 36, K93601, Ø 38 x 19 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrogen/Tin/Aluminium/Titanium/Oxygen/Phosphorus/Molybdenum/Cobalt/Copper/Carbon/Chromium/Selenium/Silicon/Manganese/Nickel/Iron/Boron/Arsenic/Tantalum/Vanadium/Zirconium/Niobium/Tungsten |
| CAS | 7439-89-6 |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Formulario | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Nitrogen 0.0017 %/Tin 0.0018 %/Aluminium 0.002 %/Titanium 0.002 %/Oxygen 0.003 %/Phosphorus 0.009 %/Molybdenum 0.011 %/Cobalt 0.036 %/Copper 0.052 %/Carbon 0.053 %/Chromium 0.121 %/Selenium 0.19 %/Silicon 0.28 %/Manganese 0.82 %/Nickel 35.86 %/Iron 62.6 %/Boron (0.001) %/Arsenic <0.005 %/Tantalum <0.005 %/Vanadium <0.005 %/Zirconium <0.005 %/Niobium <0.01 %/Tungsten <0.04 % |