Learn More
Monohidrato de aloxano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alloxan Monohydrate |
| CAS | 2244-11-3 |
| Fórmula molecular | C4H4N2O5 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2,4,5,6(1H,3H)-Pyrimidinetetrone Hydrate, 2,4,5,6(1H,3H)-Pyrimidinetetrone Monohydrate |
| SMILES | O.O=C1NC(=O)C(=O)C(=O)N1 |
| Peso molecular (g/mol) | 160.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.012 |