Learn More
Aloxan monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cytotoxic compound that causes oxidative base damage to nuclear DNAAlloxan monohydrate is used as a precursor to prepare purple dye murexide. It is also used in research models to induce diabetes and destroy beta cells. Further, it is a strong oxidizing agent and it forms a hemiacetal with its reduced reaction product dialuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Compuesto citotóxico que causa daños en la base oxidante del ADN nuclear. El monohidrato de aloxan se utiliza como precursor para preparar el murexido de colorante morado. También se utiliza en modelos de investigación para inducir la diabetes y destruir las células beta. Además, es un fuerte agente oxidante y forma un hemiacetal con su producto de reacción reducida, el ácido dialúrico.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, acetona, ácido acético glacial y metanol. Ligeramente soluble en cloroformo, éter de petróleo, tolueno, acetato de etilo y anhídrido acético. Insoluble en éter.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Alloxan monohydrate |
| Punto de fusión | ∼260°C (decomposition) |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 5309394 |
| Índice Merck | 14,282 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.09 (142.07 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 98% |