Learn More
Aloxan monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384609 25 g 25 g
11488216 50 g 50 g
11394609 100 g 100 g
11498216 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11384609 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15324.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3237-50-1 | C4H4N2O5 | 160.085 g/mol
Cytotoxic compound that causes oxidative base damage to nuclear DNAAlloxan monohydrate is used as a precursor to prepare purple dye murexide. It is also used in research models to induce diabetes and destroy beta cells. Further, it is a strong oxidizing agent and it forms a hemiacetal with its reduced reaction product dialuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Compuesto citotóxico que causa daños en la base oxidante del ADN nuclear. El monohidrato de aloxan se utiliza como precursor para preparar el murexido de colorante morado. También se utiliza en modelos de investigación para inducir la diabetes y destruir las células beta. Además, es un fuerte agente oxidante y forma un hemiacetal con su producto de reacción reducida, el ácido dialúrico.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, acetona, ácido acético glacial y metanol. Ligeramente soluble en cloroformo, éter de petróleo, tolueno, acetato de etilo y anhídrido acético. Insoluble en éter.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3237-50-1
Fórmula molecular C4H4N2O5
Peso molecular (g/mol) 160.085
Número MDL MFCD00149399
Clave InChI ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barbituric acid, 5,5-dihydroxy, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy, unii-o2aap9f8b6, 5,5-dihydroxybarbituric acid, ccris 5957, mesoxalylurea monohydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone hydrate, 5,5-dihydroxyperhydropyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, o2aap9f8b6
PubChem CID 312231
Nombre IUPAC 5,5-dihidroxi-1,3-diazinano-2,4,6-triona
SMILES C1(=O)C(C(=O)NC(=O)N1)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alloxan monohydrate
Punto de fusión ∼260°C (decomposition)
Beilstein 5309394
Índice Merck 14,282
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.09 (142.07 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 25 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Alloxan monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Alloxan monohydrate