Learn More
Aloxan monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10279883 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10279883 10 g Frasco de vidrio 10 g
10723601 25 g Glass bottle 25 g
10511661 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10279883 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215370100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3237-50-1 | C4H4N2O5 | 160.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3237-50-1 , 50-71-5
Fórmula molecular C4H4N2O5
Número MDL MFCD00149399
Clave InChI ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alloxan monohydrate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Beige amarillento a blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Beilstein 24, 500
Índice Merck 10, 276
Sinónimo isovaleraldehyde, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, butanal, 3-methyl-, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, isovaleraldehyde dnp, isovaleraldehyde, 2,4-dinitrophenylhydazone, 1e-3-methylbutanal 2,4-dinitrophenyl hydrazone #, isovaleraldehyde 2,4-dinitrophenyl hydrazone, butyraldehyde, 3-methyl-, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, isovaleraldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazone, isovaleraldehyde,4-dinitrophenyl hydrazone, n-e-3-methylbutylideneamino-2,4-dinitroaniline
SMILES OC1(O)C(=O)NC(=O)NC1=O
Nombre IUPAC N-[(E)-3-metilbutilidenoamino]-2,4-dinitroanilina
Peso molecular (g/mol) 160.09
PubChem CID 9569524
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.09
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Cantidad 10 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo