Learn More
Allotetrahidrocorticosterona, TRC
Código de producto. 30133993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133993 100 mg 100 miligramos
30134949 50 mg 50 miligramos
30005308 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133993 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA548495100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 600-63-5
Fórmula molecular C21H34O4
Peso molecular (g/mol) 350.49
Sinónimo (3alpha,5alpha,11beta)-3,11,21-Trihydroxypregnan-20-one, 3alpha,11beta,21-Trihydroxy-5alpha-pregnan-20-one, 3alpha,5alpha-Tetrahydrocorticosterone, 5alpha-Pregnane-3alpha,11beta,21-triol-20-one, 5alpha-THB, 5alpha-Tetrahydrocorticosterone, 3alpha,11beta,21-Trihydroxy-5alpha-pregnan-20-one;
Nombre IUPAC 1-[(3R,5S,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17S)-3,11-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-hidroxietanola
SMILES C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allotetrahydrocorticosterone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h12-17,19,22-24H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.2457
Porcentaje de pureza >95%