Learn More
Alopurinol, TRC
Código de producto. 30317099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317099 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30317099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA547300100MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allopurinol
CAS 315-30-0
Fórmula molecular C5 H4 N4 O
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1,5-Dihydro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-Oxopyrazolo[3,4-d]pyrimidine, Adenock, Allopur, Allopurinol, Allopurinol(I), Allozym, Allurtal, Aloprim, Alopurinol, Aloral, Alositol, Anoprolin, Anzief, Apulonga, Apurin, Apurol, Atisuril, BW 15658, BW 56-158, Bleminol, Bloxanth, Caplenal, Cellidrin, Cosuric, Dabroson, Embarin, Epidropal, Foligan, Geapur, Gichtex, Gotax, HPP, Hamarin, Hexanurat, Ketanrift, Ketobun A, Ledopur, Lopurin, Lysuron, Milurit, Miniplanor, Monarch, NSC 101655, NSC 1390, Nektrohan, Remid, Riball, Sigapurol, Sllo-puren, Suspendol, Takanarumin, Urbol, Uricemil, Uriprim, Uripurinol, Urobenyl, Urosin, Urtias, Xanturat, Zyloprim, Zyloric
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
SMILES O=C1NC=Nc2[nH]ncc12
Nombre IUPAC 1,5-dihidropirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 136.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0385