Learn More
Alopurinol, TRC
Código de producto. 30311917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311917 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30311917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5473005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allopurinol
CAS 315-30-0
Fórmula molecular C5 H4 N4 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1,5-Dihydro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-Oxopyrazolo[3,4-d]pyrimidine, Adenock, Allopur, Allopurinol, Allopurinol(I), Allozym, Allurtal, Aloprim, Alopurinol, Aloral, Alositol, Anoprolin, Anzief, Apulonga, Apurin, Apurol, Atisuril, BW 15658, BW 56-158, Bleminol, Bloxanth, Caplenal, Cellidrin, Cosuric, Dabroson, Embarin, Epidropal, Foligan, Geapur, Gichtex, Gotax, HPP, Hamarin, Hexanurat, Ketanrift, Ketobun A, Ledopur, Lopurin, Lysuron, Milurit, Miniplanor, Monarch, NSC 101655, NSC 1390, Nektrohan, Remid, Riball, Sigapurol, Sllo-puren, Suspendol, Takanarumin, Urbol, Uricemil, Uriprim, Uripurinol, Urobenyl, Urosin, Urtias, Xanturat, Zyloprim, Zyloric
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
SMILES O=C1NC=Nc2[nH]ncc12
Nombre IUPAC 1,5-dihidropirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 136.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0385