Learn More
Allopurinol, MedChemExpress
Código de producto. 16480828
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16480828 5 g 5 g
16418428 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16480828 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0219
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Allopurinol is a potent xanthine oxidase inhibitor (IC50 values of 0.2 to 50 μM). Allopurinol can be used for the research of hyperuricemia and gout. Antileishmanial effect.
Allopurinol is a potent xanthine oxidase inhibitor (IC50 values of 0.2 to 50 μM). Allopurinol can be used for the research of hyperuricemia and gout. Antileishmanial effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allopurinol
Forma física Solid
CAS 315-30-0
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H4N4O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 14 mg/mL (102.86 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (7.35 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH)
SMILES O=C1C2=C(NN=C2)N=CN1
Peso molecular (g/mol) 136.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.11
Porcentaje de pureza 99.89%