Learn More
Inhibidor de la xantina oxidasa (alopurinol) MP Biomedicals
Código de producto. 11474592 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11474592 5 g
1 options
Código de producto. 11474592 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219015005
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allopurinol
Nombre de nota Inhibitor of Xanthine Oxidase
CAS 315-30-0
Fórmula molecular C5H4N4O
Número MDL MFCD00599413
Cantidad 5 g
Sinónimo allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
Clave InChI OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1N=CN=C2NNC=C12
Nombre IUPAC 1H,2H,4H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 136.11
PubChem CID 2094
ChEBI CHEBI:40279
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1