Learn More
Alopurinol, 99,78%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11464592 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
11464592 1 g
1 options
Código de producto. 11464592 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219015001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allopurinol
CAS 315-30-0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9978
Fórmula molecular C5H4N4O
Número MDL MFCD00599413
Cantidad 1 g
Sinónimo allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
Clave InChI OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1N=CN=C2NNC=C12
Nombre IUPAC 1H,2H,4H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 136.11
PubChem CID 2094
ChEBI CHEBI:40279
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.11
Forma física Polvo