Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alopurinol, 98 %
Código de producto. 10006213 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10006213 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10686692 5 g Frasco de vidrio 5 GR
13297049 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10006213 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 121830250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 315-30-0 | C5H4N4O | 136.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 315-30-0
Fórmula molecular C5H4N4O
Peso molecular (g/mol) 136.11
Número MDL MFCD00599413
Clave InChI OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
PubChem CID 2094
ChEBI CHEBI:40279
Nombre IUPAC 1,2-dihidropirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ona
SMILES O=C1N=CN=C2NNC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allopurinol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 384.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5 % (1 g, 105°C) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 26,IV,2076
Índice Merck 15,271
Información de solubilidad Solubility in water: 0.35g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted alkalies and acids,practically insoluble in most common organic,solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.