Learn More
Alopregnenolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allopregnenolone |
| CAS | 566-61-0 |
| Fórmula molecular | C21H32O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (3β,5α)-3-Hydroxypregn-16-en-20-one, 3β-Hydroxy-5α-pregn-16-en-20-one, δ16-5α-Pregnen-3β-ol-20-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h6,14-16,18-19,23H,4-5,7-12H2,1-3H3/t14-,15-,16-,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | O=C(C)C1=CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4([H])C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C |
| Nombre IUPAC | 1-[(3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 316.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.2402 |