Learn More
Allopregnanolona, ≥95 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11462601 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
11462601 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11462601 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219588605
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allopregnanolone
CAS 516-54-1
Color Blanco
Fórmula molecular C21H34O2
Número MDL MFCD00003677
Cantidad 5 mg
Sinónimo allopregnanolone, allopregnan-3alpha-ol-20-one, allotetrahydroprogesterone, 3alpha-hydroxy-5alpha-pregnan-20-one, brexanolone, 3a-hydroxy-5a-pregnan-20-one, unii-s39xz5qv8y, 3-alpha,5-alpha-pregnanolone, 3alpha-oh dhp, 5alpha-pregnan-3alpha-ol-20-one
Clave InChI AURFZBICLPNKBZ-SYBPFIFISA-N
SMILES CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC 1-[(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]etanona
Peso molecular (g/mol) 318.50
PubChem CID 92786
ChEBI CHEBI:50169
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.5
Porcentaje de pureza ≥95%
Forma física Polvo