Learn More
Alocimeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4E,6E)-2,6-dimethylocta-2,4,6-triene |
| CAS | 673-84-7 |
| Fórmula molecular | C10 H16 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5-8H,1-4H3/b8-6+,10-5+ |
| SMILES | C\C=C(/C)\C=C\C=C(C)C |
| Nombre IUPAC | (4E,6E)-2,6-dimetilocta-2,4,6-trieno |
| Peso molecular (g/mol) | 136.234 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.125 |