Learn More
Alocriptepina, TRC
Código de producto. 30137207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137207 50 mg 50 miligramos
30132401 25 mg 25 miligramos
30010058 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137207 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA54507050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 485-91-6
Fórmula molecular C21 H23 N O5
Peso molecular (g/mol) 369.41
Sinónimo α-Fagarine, Thalictrimine, α-allo-Cryptopine, β-Homochelidonine
Nombre IUPAC 7,8-dimetoxi-11-metil-17,19-dioxa-11-aztetraciclo[12.7.0.04,9.016,20]henicosa-1(21),4(9),5,7,14,16(20)-hexaen-2-one
SMILES COc1ccc2CC(=O)c3cc4OCOc4cc3CCN(C)Cc2c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Allocryptopine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO5/c1-22-7-6-14-9-19-20(27-12-26-19)10-15(14)17(23)8-13-4-5-18(24-2)21(25-3)16(13)11-22/h4-5,9-10H,6-8,11-12H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.1576