Learn More
Asignación de bromuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alloc Bromoridane |
| CAS | 117348-70-6 |
| Fórmula molecular | C13H20BrNO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | trans-2-(3-Bromo-2-oxopropyl)-3-methoxy-1-piperidinecarboxylic Acid 2-Propenyl Ester, Bromoridane N-Carboxylic Acid Allyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20BrNO4/c1-3-7-19-13(17)15-6-4-5-12(18-2)11(15)8-10(16)9-14/h3,11-12H,1,4-9H2,2H3/t11-,12+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1CCCN([C@@H]1CC(=O)CBr)C(=O)OCC=C |
| Nombre IUPAC | (2R,3S)-2-(3-bromo-2-oxopropil)-3-metoxipiperidina-1-carboxilato de prop-2-enilo |
| Peso molecular (g/mol) | 334.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.0576 |