Learn More
Allo Maltol, CVR
Código de producto. 30318479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30318479 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30318479 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA546700500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Allo Maltol
CAS 644-46-2
Fórmula molecular C6H6O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo 5-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one, 2-Methyl-5-hydroxy-(4H)-pyran-4-one, 2-Methyl-5-hydroxy-1,4-pyrone, 3-Hydroxy-6-methyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-methyl-gamma-pyrone, alpha-Deoxykojic Acid, NSC 166902
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O3/c1-4-2-5(7)6(8)3-9-4/h2-3,8H,1H3
SMILES CC1=CC(=O)C(=CO1)O
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-metilpiran-4-ona
Peso molecular (g/mol) 126.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0317
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.