Learn More
Allo Maltol, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allo Maltol |
| CAS | 644-46-2 |
| Fórmula molecular | C6H6O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one, 2-Methyl-5-hydroxy-(4H)-pyran-4-one, 2-Methyl-5-hydroxy-1,4-pyrone, 3-Hydroxy-6-methyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-methyl-gamma-pyrone, alpha-Deoxykojic Acid, NSC 166902 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O3/c1-4-2-5(7)6(8)3-9-4/h2-3,8H,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(=O)C(=CO1)O |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxi-2-metilpiran-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 126.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0317 |