Learn More
alo-crisoctona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | allo-Chrysoketone |
| CAS | 6051-98-5 |
| Fórmula molecular | C17H10O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Allochrysoketone, 7H-Benz[c]fluoren-7-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H10O/c18-17-14-8-4-3-7-13(14)16-12-6-2-1-5-11(12)9-10-15(16)17/h1-10H |
| SMILES | O=C1c2ccccc2c3c1ccc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | benzo[c]fluoren-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 230.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0732 |