Learn More
Allo-3Alfa-tetrahidro Cortisol, TRC
Código de producto. 30136020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136020 50 mg 50 miligramos
30004920 10 mg 10 miligramos
30010967 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA54850050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302-91-0
Fórmula molecular C21H34O5
Peso molecular (g/mol) 366.49
Sinónimo Pregnan-20-one, 3,11,17,21-tetrahydroxy-, (3α,5α,11β)-, 5α-Pregnan-20-one, 3α,11β,17,21-tetrahydroxy- (8CI), (3α,5α,11β)-3,11,17,21-Tetrahydroxypregnan-20-one, 3α,11β,17,21-Tetrahydroxy-5α-pregnan-20-one, 3α,11β,17α,21-Tetrahydroxy-5α-pregnan-20-one, 3α,5α-Tetrahydrocortisol, 5α-Pregnane-3α,11β,17α,21-tetraol-20-one, 5α-Pregnane-3α,11β,17α,21-tetrol-20-one, 5α-THF, 5α-Tetrahydrocortisol, AL 3308, ATHF, Allo-3α-tetrahydrocortisol, Allopregnane-3α,11β,17α,21-tetrol-20-one, Allotetrahydrocompound F, Allotetrahydrocortisol, Cortisol, allotetrahydro-, Kendall's compound C, NSC 86469, Reichstein's substance C, Wintersteiner's compound D, allo-Tetrahydrocortisol, α-THF
SMILES C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allo-3alpha-tetrahydro Cortisol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.2406
Porcentaje de pureza >95%