Learn More
ALLO-2, MedChemExpress
Código de producto. 16497627
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16497627 5 mg 5 miligramos
16484878 10 mg 10 miligramos
16421137 50 mg 50 miligramos
16405666 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16497627
Marca: Medchem Express HY117407
MedChemExpress ALLO-2 is a potent drug-resistant Smoothened (Smo) mutant antagonist that inhibits Smo agonist Hh-Ag1.5-induced luciferase expression in TM3-Gli-Luc cells with IC50 of 6 nM.
ALLO-2 is a potent drug-resistant Smoothened (Smo) mutant antagonist that inhibits Smo agonist Hh-Ag1.5-induced luciferase expression in TM3-Gli-Luc cells with IC50 of 6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ALLO-2
CAS 1357350-60-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H12F3N5O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (336.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(OC1=CC=C(C=C1)C2=NC(NC3=CC4=C(C=C3)NN=C4)=NC=C2)F
Peso molecular (g/mol) 371.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.32
Porcentaje de pureza 99.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death