Learn More
Alithiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allithiamine |
| CAS | 554-44-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 H22 N4 O2 S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Allithiamine, Allithiamin, N-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-[4-hydroxy-1-methyl-2-(2-propen-1-yldithio)-1-buten-1-yl]formamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22N4O2S2/c1-4-7-22-23-14(5-6-20)11(2)19(10-21)9-13-8-17-12(3)18-15(13)16/h4,8,10,20H,1,5-7,9H2,2-3H3,(H2,16,17,18)/b14-11- |
| SMILES | C\C(=C(/CCO)\SSCC=C)\N(Cc1cnc(C)nc1N)C=O |
| Nombre IUPAC | N-[(4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metil]-N-[(Z)-5-hidroxi-3-(prop-2-enildisulfanil)pent-2-en-2-il]formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 354.491 |
| Mostrar más |