Learn More
Allethrin, TRC
Código de producto. 30040781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040781 500 mg 500 miligramos
30012552 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30040781 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA542200500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-79-2
Fórmula molecular C19 H26 O3
Peso molecular (g/mol) 302.41
Sinónimo Chrysanthemummonocarboxylic acid, 3-allyl-2-methyl-4-oxo-2-cyclopenten-1-yl ester (6CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, 2-methyl-4-oxo-3-(2-propenyl)-2-cyclopenten-1-yl ester (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with 2-allyl-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one (8CI), 2-Cyclopenten-1-one, 2-allyl-4-hydroxy-3-methyl-, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate (8CI), (±)-3-Allyl-4-keto-2-methylcyclopent-2-enyl (±)-cis,trans-chrysanthemummonocarboxylate, (±)-Allerethonyl (±)-cis,trans-chrysanthemate, 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylic acid, ester with 2-allyl-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 2-Allyl-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one ester of 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropane carboxylic acid, 2-Methyl-3-(2-propenyl)-4-oxo-2-cyclopentenyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate, 3-(2-Propenyl)-2-methyl-4-oxo-2-cyclopentenyl 3,3-dimethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate, 3-Allyl-4-keto-2-methylcyclopentenyl chrysanthemummonocarboxylate, 3-Allyl-4-methyl-2-oxo-3-cyclopenten-1-yl ester of 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylic acid, Allethrin, Allethrine, Allyl cinerin I, Depallethrin, Depallethrine, EBT, ENT 17510, Exthrin, Matox, NSC 11782, OMS 3045, Pynamin, Pyresyn, RU 27436, Wasp Stopper CF, dl, d-T80 allethrin, dl-2-Allyl-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one ester with dl-chrysanthemummonocarboxylic acid, dl-Allethrin, trans-Allethrin
Nombre IUPAC (2-metil-4-oxo-3-prop-2-enilciclopent-2-en-1-il) 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano-1-carboxilato
SMILES CC(=CC1C(C(=O)OC2CC(=O)C(=C2C)CC=C)C1(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allethrin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26O3/c1-7-8-13-12(4)16(10-15(13)20)22-18(21)17-14(9-11(2)3)19(17,5)6/h7,9,14,16-17H,1,8,10H2,2-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.1882