Learn More
Allergosil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allergosil |
| CAS | 110-04-3 |
| Fórmula molecular | C2H6O6S2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Ethane-alpha,beta-disulfonic Acid, Ethanedisulfonic Acid, Ethylenedisulfonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6O6S2/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8/h1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8) |
| SMILES | OS(=O)(=O)CCS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido etano-1,2-disulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 190.2 |