Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz de epítopos de alérgenos
Código de producto. 16327778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad: 1 portaobjetos
Código de producto.
16327778 Cantidad: 1 portaobjetos
1 options
Código de producto. 16327778 Proveedor PEPperCHIP™ N.º de proveedor SPC.039.001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Micromatriz de epítopos de alérgenos con 4022 péptidos específicos de epítopos impresos por duplicado. La micromatriz se puede utilizar para el mapeo de epítopos, el cribaje sérico o la detección de biomarcadores.
  • Contenido de la micromatriz: 4022 epítopos de alérgenos lineales basados en 223 alérgenos diferentes a los que se hace referencia en la base de datos de epítopos inmunitarios
  • Longitudes de epítopos de base de datos: De 5 a 53 aa
  • Longitudes de epítopos de micromatrices: de 5 a 17 aa dependiendo de la longitud del epítopo de la base de datos; los epítopos más largos se tradujeron en péptidos de 17 aa
  • Número de péptidos: 4022 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Especificaciones
Recubrimiento PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
Descripción 1 copia de matriz por micromatriz
Cantidad 1 portaobjetos
Método de fijación Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos
Grosor (métrico) 1 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015.
Color Transparente
Estado normativo RUO
Código de barras Código de barras individual para cada micromatriz
Material Vidrio microscópico
Tipo Micromatriz de péptidos de alta densidad
Para utilizar con (aplicación) Validación de anticuerpos, mapeo de epítopos, cribaje sérico, detección de biomarcadores
Esterilidad No estéril
Dimensions (LxW) 75,4 x 25 mm