Learn More
Éster de pinacol de ácido alenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 865350-17-0 |
| Fórmula molecular | C9H15BO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h7H,1H2,2-5H3 |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C=C |
| Nombre IUPAC | 4,4,5,5-tetrametil-2-propa-1,2-dienil-1,3,2-dioxaborolano |
| Peso molecular (g/mol) | 166.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.1165 |