Learn More
Allegro Toallitas respiratorias a base de isopropanol
Código de producto. 11745118 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11745118 100/Paq. paquete de 100
1 options
Código de producto. 11745118 Proveedor Allegro N.º de proveedor 8633211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.20€
    26.34€ / paquete de 100
    Ahorro 5.86€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Utilice estas toallitas para respiradores a base de isopropanol para mantener los respiradores limpios entre las desinfecciones programadas según lo exige OSHA.
  • Las almohadillas de limpieza para respiradores a base de isopropanol se utilizan con piezas faciales de goma y otros equipos de seguridad personal.
  • Envuelto individualmente; la caja puede usarse como dispensador de pared.
  • Ingrediente activo: 70% Isopropanol.
  • No disponible en Canadá.
Especificaciones
Tipo de producto Material de limpieza
Tipo de solución A base de isopropanol
Para utilizar con (equipo) Máscaras respiratorias
Certificaciones/conformidad Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)
Cantidad 100/Paq.
Longitud (métrico) 13 mm
Anchura (métrico) 28 mm