Learn More
Allantoin, TRC
Código de producto. 30132784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132784 25 g 25 g
30138275 5 g 5 g
30011897 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132784 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA54050025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-59-6
Fórmula molecular C4 H6 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 158.12
Sinónimo Allantoin, (RS)-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea, Urea, N-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-Allantoin (8CI), Urea, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)- (9CI), (2,5-Dioxo-4-imidazolidinyl)urea, (±)-Allantoin, 5-Ureidohydantoin, Allantion, Allantol, Cordianine, DL-Allantoin, Glyoxyldiureid, Glyoxyldiureide, Glyoxylic diureide, NSC 7606, Psoralon, Sebical, Septalan
Nombre IUPAC (2,5-dioxoimidazolidin-4-il)urea
SMILES NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allantoin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.044
Porcentaje de pureza >95%