Learn More
Allantoin, MedChemExpress
Código de producto. 16439106
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16439106 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16439106 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0543
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Allantoin is a skin conditioning agent that promotes healthy skin, stimulates new and healthy tissue growth.
Allantoin is a skin conditioning agent that promotes healthy skin, stimulates new and healthy tissue growth.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allantoin
CAS 97-59-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H6N4O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 5-Ureidohydantoin
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (316.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.85 mg/mL (24.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)NC(C(N1)=O)NC1=O
Peso molecular (g/mol) 158.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.12
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease