Learn More
Alantoína, LoGiCal
Código de producto. 30458730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458730 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458730 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1627.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Allantoin
CAS 97-59-6
Nombres de analitos o componentes Allantoin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H6 N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Allantoin, (RS)-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea, Urea, N-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-Allantoin (8CI), Urea, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)- (9CI), (2,5-Dioxo-4-imidazolidinyl)urea, 5-Ureidohydantoin, Allantion, Allantol, Cordianine, DL-Allantoin, Glyoxyldiureid, Glyoxyldiureide, Glyoxylic diureide, NSC 7606, Psoralon, Sebical, Septalan, (+/-)-Allantoin
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
Nombre IUPAC (2,5-dioxoimidazolidin-4-il)urea
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 158.12
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 158,044 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.