Learn More
Alantoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10142320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10142320 500 g 500 g
10745741 100 g 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10142320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102845000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-59-6 | C4H6N4O3 | 158.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-59-6
Fórmula molecular C4H6N4O3
Peso molecular (g/mol) 158.12
Número MDL MFCD00005260
Clave InChI POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allantoin, 5-ureidohydantoin, glyoxyldiureide, 1-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, glyoxyldiureid, allantol, cordianine, sebical, alantan, avc/dienestrolcream
PubChem CID 204
ChEBI CHEBI:15676
Nombre IUPAC (2,5-dioxoimidazolidin-4-il)urea
SMILES C1(C(=O)NC(=O)N1)NC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allantoin
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 230.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 25, V,15, 338
Índice Merck 15, 250
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/190mL. Other solubilities: readily soluble in alkalies,1g/500mL alcohol,practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo