Learn More
Alantoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11403047 250 g 250 g
11493037 1000 g 1000 g
11413047 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15571.30
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
CAS: 97-59-6 | C4H6N4O3 | 158.117 g/mol
Allantoin is a useful biomarker for oxidative stress. It is a reactant for Synthesis of sulofenur analogs for use as antitumor agents. It is used as a cosmetic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La alantoína es un biomarcador útil para el estrés oxidativo. Es un reactante para la síntesis de análogos del sulofenur para su uso como agentes antitumorales. Se utiliza como agente cosmético.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Libremente soluble en álcalis.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-59-6
Fórmula molecular C4H6N4O3
Peso molecular (g/mol) 158.117
Número MDL MFCD00005260
Clave InChI POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allantoin, 5-ureidohydantoin, glyoxyldiureide, 1-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, glyoxyldiureid, allantol, cordianine, sebical, alantan, avc/dienestrolcream
PubChem CID 204
ChEBI CHEBI:15676
Nombre IUPAC (2,5-dioxoimidazolidin-4-il)urea
SMILES C1(C(=O)NC(=O)N1)NC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allantoin
Punto de fusión ∼230°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Beilstein 102364
Índice Merck 14,258
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Freely soluble in alkalis
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.12
Porcentaje de pureza 98%