Learn More
Allantoin-13C2,15N4, TRC
Código de producto. 17998704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17998704 1 mg 1 miligramo
17988894 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17998704 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5405021MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219402-51-3
Fórmula molecular C213C2H615N4O3
Peso molecular (g/mol) 164.07
Sinónimo 5-Ureidohydantoin-13C2,15N4, (2,5-Dioxo-4-imidazolidinyl)urea-13C2,15N4, Allantol-13C2,15N4, Cordianine-13C2,15N4, Glyoxyldiureid-13C2,15N4, NSC 7606-13C2,15N4, Psoralon-13C2,15N4, Sebical-13C2,15N4, Septalan-13C2,15N4
Nombre IUPAC (2,5-dioxo-(213C,1,3-15N2)1,3-diazolidina-4-yl)(13C)urea
SMILES O=[13C]([15NH]1)[15NH]C([15NH][13C]([15NH2])=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allantoin-13C2,15N4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
Porcentaje de pureza >95%