Learn More
Ácido Alantoico, TRC
Código de producto. 30133401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133401 500 mg 500 miligramos
17981885 50 mg 50 miligramos
17983165 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133401 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA541500500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-16-1
Fórmula molecular C4 H8 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 176.13
Sinónimo 2,2-Bis[(aminocarbonyl)amino]acetic Acid, Diureido-acetic Acid;
Nombre IUPAC Ácido 2,2-bis(carbamoilamino)acético
SMILES NC(=O)NC(NC(=O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allantoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N4O4/c5-3(11)7-1(2(9)10)8-4(6)12/h1H,(H,9,10)(H3,5,7,11)(H3,6,8,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0546
Porcentaje de pureza >95%