Learn More
Éster etílico del ácido (All-Z)-8,11,14,17-eicosatetraenoico, TRC
Código de producto. 30385197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30385197 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30385197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE4779155MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (All-Z)-8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid Ethyl Ester
CAS 123940-93-2
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C22H36O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo (8Z,11Z,14Z,17Z)-8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C22H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15H,3-4,7,10,13,16-21H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-,15-14-
SMILES CCOOC(=C)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Peso molecular (g/mol) 332.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.2715
Porcentaje de pureza >95