Learn More
(todo Z)-6,9,12,15,18-Éster Etílico del Ácido Heneicosapentaenoico, TRC
Código de producto. 30137943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137943 1 mg 1 miligramo
17918884 100 mg 100 miligramos
17969624 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2456101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131775-86-5
Fórmula molecular C23H36O2
Peso molecular (g/mol) 344.53
Sinónimo (6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)-6,9,12,15,18-Heneicosapentaenoic Acid Ethyl Ester;
Nombre IUPAC etil (6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)-henicosa-6,9,12,15,18-pentaenoate
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC(OCC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (all-Z)-6,9,12,15,18-Heneicosapentaenoic Acid Ethyl Ester
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-22H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-,15-14-,18-17-
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.2715